Anti-Hepatitis B Virus Surface Antigen (Ad/Ay) Horse Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB9193-500EA 575 EUR InStock
ABCAAB9193-500
Anti-Hepatitis B Virus Surface Antigen (Ad/Ay) Horse Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Hepatitis B Virus Surface Antigen (Ad/Ay)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Horse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité