Anti-KIF23 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB9259-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB9259-50
Anti-KIF23 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: KIF23 (kinesin family member 23)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité