Anti-Phosphothreonine Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Fournisseur: Abcam
ABCAAB9338-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB9338-50
Anti-Phosphothreonine Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Phosphothreonine
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité