Anti-Cytokeratin 10 + 13 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DE-K13]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB9383-100EA 520 EUR InStock
ABCAAB9383-100
Anti-Cytokeratin 10 + 13 Mouse Monoclonal Antibody [clone: DE-K13]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cytokeratin 10 + 13
Clonality: monoclonal
Clone: DE-K13
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité