Anti-MS4A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: L26]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB9475-250EA 495 EUR InStock
ABCAAB9475-250
Anti-MS4A1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: L26]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MS4A1 (membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1)
Clonality: monoclonal
Clone: L26
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité