Anti-ITGB3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Y2/51]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB9509-250EA 550 EUR InStock
ABCAAB9509-250
Anti-ITGB3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: Y2/51]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ITGB3 (integrin, beta 3 (platelet glycoprotein IIIa, antigen CD61))
Clonality: monoclonal
Clone: Y2/51
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité