Anti-INS Mouse Monoclonal Antibody [clone: E2E3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB9569-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB9569-100
Anti-INS Mouse Monoclonal Antibody [clone: E2E3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: INS (insulin)
Clonality: monoclonal
Clone: E2E3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité