Anti-TNF Mouse Monoclonal Antibody [clone: P/T2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB9579-100EA 560 EUR InStock
ABCAAB9579-100
Anti-TNF Mouse Monoclonal Antibody [clone: P/T2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNF (tumor necrosis factor)
Clonality: monoclonal
Clone: P/T2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité