Anti-CCL5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB9679-100EA 585 EUR InStock
ABCAAB9679-100
Anti-CCL5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCL5 (chemokine (C-C motif) ligand 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité