Anti-Interferon gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: GIF-10]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB9805-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB9805-100
Anti-Interferon gamma Mouse Monoclonal Antibody [clone: GIF-10]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Interferon gamma
Clonality: monoclonal
Clone: GIF-10
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité