Anti-Macrophage Inflammatory Protein 3 alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB9829-100EA 595 EUR InStock
ABCAAB9829-100
Anti-Macrophage Inflammatory Protein 3 alpha Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Macrophage Inflammatory Protein 3 alpha
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité