Anti-ARHGEF18 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB10152-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB10152-100
Anti-ARHGEF18 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ARHGEF18 (Rho/Rac guanine nucleotide exchange factor (GEF) 18)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité