Anti-ACVRL1 Goat Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB10179-100EA 550 EUR InStock
ABCAAB10179-100
Anti-ACVRL1 Goat Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACVRL1 (activin A receptor type II-like 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Goat
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité