Anti-P2RX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB10269-50EA 0 EUR InStock
ABCAAB10269-50
Anti-P2RX3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: P2RX3 (purinergic receptor P2X, ligand-gated ion channel, 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité