Anti-PDYN Guinea pig Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB10279-50EA 0 EUR InStock
ABCAAB10279-50
Anti-PDYN Guinea pig Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PDYN (prodynorphin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Guinea pig
Isotype: none
Reactivity: Guinea pig
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité