Anti-TNPO1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: D45]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB10303-100EA 595 EUR InStock
ABCAAB10303-100
Anti-TNPO1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: D45]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TNPO1 (transportin 1)
Clonality: monoclonal
Clone: D45
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité