Anti-Mu Opioid Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB10306-50EA 465 EUR InStock
ABCAAB10306-50
Anti-Mu Opioid Receptor Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Mu Opioid Receptor
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité