Anti-CA9 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB10471-100EA 0 EUR InStock
ABCAAB10471-100
Anti-CA9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CA9 (carbonic anhydrase IX)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité