Anti-5-Methyl Cytidine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 33D3]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB10805-50EA 645 EUR InStock
ABCAAB10805-50
Anti-5-Methyl Cytidine Mouse Monoclonal Antibody [clone: 33D3]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: 5-Methyl Cytidine
Clonality: monoclonal
Clone: 33D3
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité