Anti-Cdc13 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F11/2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB10873-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB10873-50
Anti-Cdc13 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 6F11/2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Cdc13
Clonality: monoclonal
Clone: 6F11/2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité