Anti-ARF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ARFS 3F1]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB11038-50EA 595 EUR InStock
ABCAAB11038-50
Anti-ARF1 Mouse Monoclonal Antibody [clone: ARFS 3F1]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ARF1 (ADP-ribosylation factor 1)
Clonality: monoclonal
Clone: ARFS 3F1
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité