Anti-Histone H1.0 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 34]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB11079-100EA 530 EUR InStock
ABCAAB11079-100
Anti-Histone H1.0 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 34]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Histone H1.0
Clonality: monoclonal
Clone: 34
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité