Anti-APP Mouse Monoclonal Antibody [clone: DE2B4]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB11132-50EA 605 EUR InStock
ABCAAB11132-50
Anti-APP Mouse Monoclonal Antibody [clone: DE2B4]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: APP (amyloid beta (A4) precursor protein)
Clonality: monoclonal
Clone: DE2B4
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité