Anti-MAP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HM-2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB11267-50EA 620 EUR InStock
ABCAAB11267-50
Anti-MAP2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: HM-2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MAP2 (microtubule-associated protein 2)
Clonality: monoclonal
Clone: HM-2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité