Anti-hCG beta core fragment Mouse Monoclonal Antibody [clone: INN-hCG-106]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB11382-250EA 510 EUR InStock
ABCAAB11382-250
Anti-hCG beta core fragment Mouse Monoclonal Antibody [clone: INN-hCG-106]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: hCG beta core fragment
Clonality: monoclonal
Clone: INN-hCG-106
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité