Anti-placental lactogen (epitope 2) Mouse Monoclonal Antibody [clone: INN-hPL-37]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB11396-250EA 530 EUR InStock
ABCAAB11396-250
Anti-placental lactogen (epitope 2) Mouse Monoclonal Antibody [clone: INN-hPL-37]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: placental lactogen (epitope 2)
Clonality: Monoclonal
Clone: INN-hPL-37
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité