Anti-PVALB Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB11427-50EA 620 EUR InStock
ABCAAB11427-50
Anti-PVALB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PVALB (parvalbumin)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Chicken, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité