Anti-Laminin 2 alpha Rat Monoclonal Antibody [clone: 4H8-2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB11576-25EA 590 EUR InStock
ABCAAB11576-25
Anti-Laminin 2 alpha Rat Monoclonal Antibody [clone: 4H8-2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Laminin 2 alpha
Clonality: monoclonal
Clone: 4H8-2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité