Anti-IgG1 Rat Monoclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB11585-250EA 0 EUR InStock
ABCAAB11585-250
Anti-IgG1 Rat Monoclonal Antibody
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG1 (Mouse) (mouse IgG1)
Clonality: monoclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: none
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité