Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-IgG2a Rat Monoclonal Antibody [clone: LO-MG2a-7] (Biotin)

Fournisseur: Abcam
ABCAAB11590-250EA 0 EUR InStock
ABCAAB11590-250
Anti-IgG2a Rat Monoclonal Antibody [clone: LO-MG2a-7] (Biotin)
Anticorps
Type: Secondary
Antigen: IgG2a (Mouse) (mouse IgG2a)
Clonality: monoclonal
Clone: LO-MG2a-7
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Rat
Isotype: none
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité