Anti-MPO Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 2C7]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB11729-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB11729-50
Anti-MPO Mouse Monoclonal Antibody (FITC (Fluorescein)) [clone: 2C7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MPO (myeloperoxidase)
Clonality: monoclonal
Clone: 2C7
Conjugation: FITC (Fluorescein)
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité