Anti-alpha 1 Spectrin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 17C7]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB11751-100EA 495 EUR InStock
ABCAAB11751-100
Anti-alpha 1 Spectrin Mouse Monoclonal Antibody [clone: 17C7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: alpha 1 Spectrin
Clonality: monoclonal
Clone: 17C7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité