Anti-HLA E Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-E/07]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB11820-100EA 585 EUR InStock
ABCAAB11820-100
Anti-HLA E Mouse Monoclonal Antibody [clone: MEM-E/07]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HLA E
Clonality: monoclonal
Clone: MEM-E/07
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité