Anti-IL1RL2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8.5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB11868-50EA 525 EUR InStock
ABCAAB11868-50
Anti-IL1RL2 Mouse Monoclonal Antibody [clone: 8.5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL1RL2 (interleukin 1 receptor-like 2)
Clonality: monoclonal
Clone: 8.5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité