Anti-C3 / C3a Mouse Monoclonal Antibody [clone: 474]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB11872-50EA 560 EUR InStock
ABCAAB11872-50
Anti-C3 / C3a Mouse Monoclonal Antibody [clone: 474]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C3 / C3a
Clonality: monoclonal
Clone: 474
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité