Anti-C5 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB11898-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB11898-50
Anti-C5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C5 (complement component 5)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité