Anti-E2F6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TFE61]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB11952-50EA 530 EUR InStock
ABCAAB11952-50
Anti-E2F6 Mouse Monoclonal Antibody [clone: TFE61]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: E2F6 (E2F transcription factor 6)
Clonality: monoclonal
Clone: TFE61
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité