Anti-FOSB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 83B1138]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB11959-50EA 610 EUR InStock
ABCAAB11959-50
Anti-FOSB Mouse Monoclonal Antibody [clone: 83B1138]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: FOSB (FBJ murine osteosarcoma viral oncogene homolog B)
Clonality: monoclonal
Clone: 83B1138
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Human, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité