Anti-MITF Mouse Monoclonal Antibody [clone: C5]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB12039-50EA 545 EUR InStock
ABCAAB12039-50
Anti-MITF Mouse Monoclonal Antibody [clone: C5]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MITF (microphthalmia-associated transcription factor)
Clonality: monoclonal
Clone: C5
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: none
Reactivity: Chicken, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité