Anti-SUZ12 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB12073-100EA 635 EUR InStock
ABCAAB12073-100
Anti-SUZ12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SUZ12 (SUZ12 polycomb repressive complex 2 subunit)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité