Anti-Melanoma Mouse Monoclonal Antibody [clone: PNL2]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB12502-250EA 510 EUR InStock
ABCAAB12502-250
Anti-Melanoma Mouse Monoclonal Antibody [clone: PNL2]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Melanoma
Clonality: monoclonal
Clone: PNL2
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité