Anticorps polyclonal de lapin anti-CSNK2B
Fournisseur: Abcam
ABCAAB12861-50EA 550 EUR InStock
ABCAAB12861-50
Anticorps polyclonal de lapin anti-CSNK2B
Anticorps
Type : Primaire
Antigène : CSNK2B (caséine kinase 2, polypeptide bêta)
Clonalité : Polyclonal
Clone:
Conjugaison : Non conjugué
Epitope :
Hôte : Lapin
Isotype: IgG
Réactivité : Humain
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité