Anti-proBNP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B6]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB13111-200EA 550 EUR InStock
ABCAAB13111-200
Anti-proBNP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 5B6]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: proBNP
Clonality: Monoclonal
Clone: 5B6
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité