Anti-RAB4A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB13252-200EA 585 EUR InStock
ABCAAB13252-200
Anti-RAB4A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RAB4A (RAB4A, member RAS oncogene family)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité