Anti-SYN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB13258-50EA 575 EUR InStock
ABCAAB13258-50
Anti-SYN2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SYN2 (synapsin II)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité