Anti-Synaptotagmin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ASV30]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB13259-100EA 480 EUR InStock
ABCAAB13259-100
Anti-Synaptotagmin Mouse Monoclonal Antibody [clone: ASV30]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Synaptotagmin
Clonality: monoclonal
Clone: ASV30
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2a
Reactivity: Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité