Anti-PDIA3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MaP.Erp57]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB13506-100EA 585 EUR InStock
ABCAAB13506-100
Anti-PDIA3 Mouse Monoclonal Antibody [clone: MaP.Erp57]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PDIA3 (protein disulfide isomerase family A, member 3)
Clonality: monoclonal
Clone: MaP.Erp57
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité