Anti-LAMP2 Rat Monoclonal Antibody [clone: GL2A7]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB13524-100EA 450 EUR InStock
ABCAAB13524-100
Anti-LAMP2 Rat Monoclonal Antibody [clone: GL2A7]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: LAMP2 (lysosomal-associated membrane protein 2)
Clonality: monoclonal
Clone: GL2A7
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rat
Isotype: IgG
Reactivity:
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité