Anti-TIRAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 20D1055]
Fournisseur: Abcam
ABCAAB13684-200EA 550 EUR InStock
ABCAAB13684-200
Anti-TIRAP Mouse Monoclonal Antibody [clone: 20D1055]
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TIRAP (toll-interleukin 1 receptor (TIR) domain containing adaptor protein)
Clonality: monoclonal
Clone: 20D1055
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgM
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité