Anti-Pellino 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abcam
ABCAAB13812-200EA 575 EUR InStock
ABCAAB13812-200
Anti-Pellino 1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: Pellino 1
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité